Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
bp
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Betahistine via aza-Michael reaction with 2-vinylpyridine in water.
- Azatripyrrolic and azatetrapyrrolic macrocycles by reacting with pyrrole and formaldehyde via base-catalyzed Mannich reaction.
- Tetrahydropyridines via Aza-Diels–Alder reaction with dienes and aldehydes.
- N-methylsecondary arylamines from aryl chlorides via nickel-catalyzed amination reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description purum, ≥98.0% (AT) | description 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (AT) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 g/10 mL | solubility alcohol: soluble, H2O: very soluble, diethyl ether: soluble | solubility - |
| mp 231-233 °C (lit.) | mp 170-173 °C (lit.) | mp 170-173 °C (lit.) | mp 170-173 °C (lit.) |
| form powder or crystals | form - | form solid | form - |
| bp 225-230 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
408.7 °F - closed cup
flash_point_c
209.3 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?