Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.90-2.20 M (by NaOH, titration), 2.0 M in THF
bp
~60 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2.0 M in THF | description 2.0 M in methanol | description purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| concentration 1.90-2.20 M (by NaOH, titration), 2.0 M in THF | concentration 1.90 -2.20 M (NaOH, titration), 2.0 M in methanol | concentration 33% in absolute ethanol (~5.6 M), 32-34% (titration) | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp ~60 °C | bp - | bp - | bp - |
| density 0.85 g/mL at 25 °C | density 0.775 g/mL at 25 °C | density 0.76 g/cm3 | density - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 124-40-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?