Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
mp
227-230 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble, clear, colorless (50 mg/mL)
functional group
amine
SMILES string
Cl.CCNCC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% |
| solubility H2O: soluble, clear, colorless (50 mg/mL), H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - |
| mp 227-230 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) |
| product line ReagentPlus® | product line - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?