Merck
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1719386
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010221
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
33 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
tw
121-122 °C (lit.)
gęstość
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
Klucz InChI
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Zastosowanie
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)