Przejdź do
A34759
Allylpentafluorobenzene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F5CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-083-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
816,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
InChI key
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AG912AG962791784
description
97%
description
-
description
-
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
assay
97%
assay
>97%
assay
>97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
148-149 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
crystals
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)