Przejdź do
D1807
1-Decene
94%
Synonim(y):
1-n-Decene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-819-2
Beilstein/REAXYS Number:
1737236
MDL number:
Assay:
94%
Form:
liquid
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.84 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
assay
94%
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
impurities
≤2.0% 2-butyl-1-hexene, ≤2.0% 2-ethyl-1-octene, ≤2.0% n-decane
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Decene is a linear alpha-olefin monomer used to produce poly-alpha-olefins (PAOs), which are crucial in various industrial applications, including lubricant formulation and as a co-monomer in the production of specialty polymers.
Application
  • Polymerization Catalyst Research with 1-Decene: A study on high molecular weight copolymers incorporating 1-Decene highlights advanced polymerization techniques using Lewis acid catalysts, essential for producing materials with specific mechanical properties (Wan et al., 2024).
  • 1-Decene in Biodegradable Polymer Development: Research into the molecular dynamics of 1-Decene oligomers assesses their suitability in the synthesis of high-performance, biodegradable polymers, contributing to more sustainable material solutions (Mercier Franco and Firoozabadi, 2023).
  • 1-Decene as a Precursor in Surfactant Production: An examination of the thermophysical properties of long linear and branched alkanes, including 1-Decene, provides insights into their potential as precursors for surfactant production, crucial for chemical engineering applications (Schmitt et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)