Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
926,00 zł
vapor density
4.84 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 94% | description analytical standard |
| assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay 94% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −66.3-−66 °C (lit.) | mp −66.3-−66 °C (lit.) | mp −66.3-−66 °C (lit.) | mp −66.3-−66 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| density 0.741 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.741 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.741 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.741 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 166.5-173.5 °C (lit.) | bp 166.5-173.5 °C (lit.) | bp 166.5-173.5 °C (lit.) | bp 166.5-173.5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?