Przejdź do
244465
1-Octyne
97%
Synonim(y):
1-Ethynylhexane, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39010411
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734494
Assay:
97%
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
37.7 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
≤3% 1-bromohexane
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
127-128 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC#C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3
InChI key
UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Octyne was used as a mechanism-based inhibitor of AlkB (nonheme di-iron alkane monooxygenase).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C81C6C
description
97%
description
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
-
mp
−80 °C (lit.)
mp
-
density
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
127-128 °C (lit.)
bp
-
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)