Merck
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
3416
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.107
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
100 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
Klucz InChI
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup