Merck
O2501
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiene
98%
Synonim(y):
α,ψ-Octadiene
Wybierz wielkość
100 G
400,00 zł
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
400,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
Beilstein:
605288
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
gęstość
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,7-Octadiene can serve as a crosslinker and source of ethylene for a variant of Mori′s conditions in CEYM-related reactions. [1]
Zastosowanie
1,7-Octadiene has been used in a study to assess the structure and reaction rate in olefin ring-closing metathesis of a series of simple dienes. [2] It has also been used in a study to investigate micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization. [3]
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Ramiasa-MacGregor et al.
Nanoscale, 8(8), 4635-4642 (2016-02-09)
The wetting of a material can be tuned by changing the roughness on its surface. Recent advances in the field of nanotechnology open exciting opportunities to control macroscopic wetting behaviour. Yet, the benchmark theories used to describe the wettability of
B F P McVey et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(35), 8790-8798 (2017-05-30)
The role surface capping molecules play in dictating the optical properties of semiconductor nanocrystals (NCs) is becoming increasingly evident. In this paper the role of surface capping molecule polarity on the optical properties of germanium NCs (Ge NCs) is explored.
Santos Fustero et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(35), 10991-10997 (2012-08-02)
The use of 1,7-octadiene as an in situ source of ethylene led us to develop a novel multicomponent tandem cross-enyne metathesis (CEYM)-Diels-Alder reaction. The process can be considered a relay metathesis, in which the ethylene liberated in the ring-closing metathesis
E Filová et al.
Physiological research, 58(5), 669-684 (2008-12-20)
Micropatterned surfaces have been used as a tool for controlling the extent and strength of cell adhesion, the direction of cell growth and the spatial distribution of cells. In this study, chemically micropatterned surfaces were prepared by successive plasma polymerization
Ian W Ashworth et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(38), 7145-7147 (2010-09-08)
In the RCM reactions of a series of simple α,ω-dienes, the relative order of reactivity has been unambiguously determined showing that cyclohexene forms faster than cyclopentene or cycloheptene. 1,5-Hexadiene inhibits the RCM of 1,7-octadiene; 1,5-hexadiene cannot progress to the RCM