포장
pkg of 1 × 10 mg (860516P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860516P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860516P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860516P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860516P-50mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as an internal standard in the chromatography with negative ion electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry for myocardial ceramide quantification[2]
- as an internal standard for the ceramide quantification from rat samples using liquid chromatography-mass spectrometry[3]
- to test its effect on mitochondrial stress response in worms[4]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객