설명
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850457C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (850457C-25mg)
25 mg/mL (850457C-1g)
25 mg/mL (850457C-200mg)
25 mg/mL (850457C-500mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable