주요 문서
330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩577,434
₩577,434
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩577,434
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩577,434
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
포장
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
2 mL amber glass sealed ampule
성분
The Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
  • C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
  • C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
  • C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research - A Croda Brand 16.1μg/mLSDS
  • 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research - A Croda Brand 8.5μg/mLSDS
  • 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research - A Croda Brand 48.8μg/mLSDS
  • 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research - A Croda Brand 24.3μg/mLSDS
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)