포장
pkg of 1 × 10 mg (860501P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860501P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
InChI key
KEPQASGDXIEOIL-GLQCRSEXSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a standard to measure ceramide concentrations in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)[1]
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites[2]
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction[3]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객