포장
pkg of 1 × 25 mg (860514P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860514P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860514P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1
InChI key
ZKRPGPZHULJLKJ-JHRQRACZSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a standard in high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2) for ceramide quantification from muscel biopsies[3]
- in lipid monolayer preparation for biophysical studies[4]
- in the morphological and dimensional evaluation studies[5]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객