860524P
Avanti
C24 Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Researchโข - A Croda Brand
๋์์ด(๋ค):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
์์
powder
ํฌ์ฅ
pkg of 1 ร 10ย mg (860524P-10mg)
pkg of 1 ร 5ย mg (860524P-5mg)
pkg of 1 ร 50ย mg (860524P-50mg)
์ ์กฐ์ ์ฒด/์ํ
Avanti Researchโข - A Croda Brand
์ง์ง ์ ํ
sphingolipids
๋ฐฐ์ก ์ํ
dry ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChI key
ZJVVOYPTFQEGPH-AUTSUKAISA-N
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ํํ์ /์๋ฆฌํ์ ์์ฉ
ํฌ์ฅ
๋ฒ์ ์ ๋ณด
๋ํ ์ด ์ ํ๊ณผ ํจ๊ป ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๊ตฌ์
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our ๋ฌธ์ section.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.