860519P
Avanti
C18:1 Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860519P, powder
동의어(들):
N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (860519P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860519P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860519P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,34-35,38-39H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-,31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
OBFSLMQLPNKVRW-RHPAUOISSA-N
일반 설명
애플리케이션
- to quantify ceramide content in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (HPLC/MS2)[1]
- for the absolute quantification of epidermal lipids using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)[2]
- for the ratiometric quantification of sphingomyelin (SM)[3]
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.