安全性情報
21024-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
別名:
LpDNPH S10 カートリッジチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥20,900
¥20,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥20,900
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥20,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
LpDNPH S10カートリッジ, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
S10カートリッジのデザインは、現場でも研究室でも使いやすくなっています。サンプリングポンプとの接続用に、再利用できるアダプターをご用意しています。溶出用リザーバーが組み込まれていますので、サンプルの抽出/溶離のためにシリンジを取り付ける必要がありません。.
スターターキットには次のものが同梱されています。:カートリッジ10本、チューブアダプター1個、1/8"オス型ルアーフィッティング10個
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1SDS
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21024-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefano Dugheri et al.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 71(3), 178-189 (2020-10-20)
The last two decades have been crucial for the assessment of airborne formaldehyde (FA) exposure in healthcare environments due to changes in limits and reference values, definition of carcinogenicity, and new monitoring methods. The aim of this study was to