Merck
54075-U
Supelco
LpDNPH Rezorian solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
別名:
3mL/350mg DNPH Rezorian チューブ、50本
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
LpDNPH Rezorianカートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
組成
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH Rezorianカートリッジは、ポリプロピレン部品およびポリプロピレンフリットで構成されていることから、溶媒親和性です。ぜん動ポンプおよび低圧HPLCシステムと共にインラインで使用するか、シリンジおよび単一のサンプルプロセッサと共に使用できます。
Rezorianカートリッジは、バックグラウンドの低いポリプロピレン製で、出入り口がルアーロックエンドフィッティングになっています。このルアーロックを用いれば、アダプターを使わずに、カートリッジをポンプチューブに接続することや、漏出の監視や試料容量増量のために2つのカートリッジを連結(ピギーバック)することができます。
アプリケーション
  • Measurement and source characteristics of carbonyl compounds in the atmosphere in Kaohsiung city, Taiwan.: This study explores the atmospheric concentration and source characterization of carbonyl compounds, utilizing the LpDNPH Rezorian Cartridge for sampling and analysis (Wang et al., 2010).
  • Identification of the oxidation products of the reaction between alpha-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection.: This research identifies the oxidation products from the interaction between alpha-pinene and hydroxyl radicals, demonstrating the versatility of techniques like those enabled by the LpDNPH Rezorian Cartridge for chemical analysis in chromatographic applications (Van den Bergh et al., 2000).
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54075-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.