Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.
おすすめの製品
製品名
LpDNPH S10Lカートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
1 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
505361-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.