安全性情報
54072-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
別名:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥71,400
¥71,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥71,400
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥71,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
LpDNPH S10カートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
S10カートリッジのデザインは、現場でも研究室でも使いやすくなっています。サンプリングポンプとの接続用に、再利用できるアダプターをご用意しています。溶出用リザーバーが組み込まれていますので、サンプルの抽出/溶離のためにシリンジを取り付ける必要がありません。.
LpDNPH S10 Cartridge is an air sampling device used for the sampling of carbonyls in ambient, indoor, and industrial atmosphere.
アプリケーション
LpDNPH S10 Cartridge may be used as a DNPH-coated cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples[1][2] using different chromatographic techniques.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
54072-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emissions of air pollutants from scented candles burning in a test chamber
Derudi M, et al.
Atmospheric Environment, 55, 257-262 (2012)
Laszlo Prokai et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 281-287 (2012-02-22)
Carbonyl compounds are common byproducts of many metabolic processes. These volatile chemicals are usually derivatized before mass spectrometric analysis to enhance the sensitivity of their detections. The classically used reagent for this purpose is 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) that forms the corresponding