Merck
795-0298
US EPA法 TO-11/IP-6A および ASTM® D5197: HPLCによるアルデヒドおよびケトンの分析、 SUPELCOSIL LC-18 、Collection/Desorption、 LpDNPH使用
application for air monitoring, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
adsorbent tube: LpDNPH Cartridge (21024-U)
sample/matrix: 5 μg each carbonyl-DNPH on LpDNPH cartridge. Cartridge eluted with 5.0 mL acetonitrile
column: SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase: [A]:acetonitrile:tetrahydrofuran:water, 30:10:60; [B]: acetonitrile:water, 60:40
gradient: gradient 0% B for 1 min, linear gradient to 100% B over 10 min
flow rate: 1.5 mL/min
detector: VIS, 360 nm
injection: 25 μL of extract
適合性
application for HPLC
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Acetone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde
    Acetaldehyde
    Hexanal
    Isovaleraldehyde
    Formaldehyde, ~37 wt. % in H2O, pkg of 1000 mg
    Valeraldehyde
    Butyraldehyde
    m-Tolualdehyde
    Benzaldehyde
    Acrolein
    p-Tolualdehyde
    Propionaldehyde
    o-Tolualdehyde
    すべて表示 (14)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)