Merck
54279-U
Supelco
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
別名:
BPE-DNPH cartridge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
BPE-DNPHカートリッジ, volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
認証
ASTM® D5197
EPA IP-6A,TO-11A (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
NIOSH 2016 (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
詳細
Dual-layer air sampling device.
組成
bed A, 130 mg (2-BPE coated silica)
bed B, 270 mg (DNPH-coated silica)
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の革新的な BPE-DNPH カートリッジは 2 層のカートリッジデバイスであり、常温、室内および工場内空気のカルボニルのサンプリング用に設計されています。従来の DNPH サンプリングデバイスと同様、カルボニル(たとえばホルムアルデヒド)は弊社の高純度 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(LpDNPH)でコーティングされたシリカゲル吸着剤上にトラップされ安定なヒドラジン誘導体を転換、生成しますが、前部の 1,2-ビス(2-ピリジル)エチレン(BPE)シリカゲル層が組み込み済みのオゾンスクラバーとなって高湿度または降雨状態でも影響を受けません
空気中のカルボニルを DNPH コートシリカゲルデバイスを使用してサンプリングする際にオゾンが分析の妨害となるのは良く知られた問題です。このオゾンによる妨害を除去するために、1.5 g のヨウ化カリウムを含む従来のオゾン洗浄デバイスを DNPH デバイスの前に設置して、陰性のオゾン妨害を引き起こすオゾンをトラップします。高湿度や降雨状態では、ヨウ化カリウムカートリッジ(または他の、ヨウ化カリウムおよび DNPH 両方を含む複数層のデバイス)は、デバイス内で水分が結露、集積し、サンプルを損失させます。
利点:
  • インテグレーテッドオゾンスクラバー
  • 余計な接続は不要
  • 漏れのないカートリッジ
  • 高純度吸着剤で微量分析でも良好な精度
  • 低いバックグラウンド
  • Zip シールバッグに個包装によりサンプルの完全性を最大限に
  • NIOSH 2016、EPA TO-11A、EPA IP-6A および ASTM D5197 に適す
*オプションとして選択可能:1 つのデバイスでオゾンとカルボニルを同時に測定
アプリケーション
BPE-DNPHカートリッジは、超高性能液体クロマトグラフィー法により分析された手術用煙サンプル中の揮発性有機化合物をサンプリングするためのサンプリング機器として使用されています。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54279-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Health risk to medical personnel of surgical smoke produced during laparoscopic surgery
Dobrogowski M, et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(5), 831-840 (2015)
資料
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
関連コンテンツ
カルボニル化合物はDNPHカートリッジ内で反応し、固定化されたヒドラゾンを形成します。このヒドラゾンを自動脱着し、UV検出によるHPLC分析を行うことができます。