Merck
505285
Supelco
LpDNPHオゾンスクラバー
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12190000
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
形状
solid
組成
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オゾンスクラバーは、湿度が高い環境でカルボニルをサンプリングするのにお勧めします。これらのカートリッジには高純度のよう化カリウム(KI)が1.5 g入っており、2つのタイプがあります。KIが、DNPHをコートしたデバイスでのホルムアルデヒドの負の干渉の原因となるオゾンを捕捉します。可逆的カートリッジタイプはスリップルアーエンドフィッティングにより、rezorianカートリッジタイプはルアーロックエンドフィッティングにより、選択したカートリッジをエンドフィッティング様のものでDNPHカートリッジの入口にそれぞれ直接接続できるようにします。試験(オゾン200 ppb、相対湿度50%、25°C)により、オゾンスクラバーのオゾン容量は100,000 ppb/時であることが示されています。
アプリケーション
LpDNPHオゾンスクラバーは、燃焼室法を使用してサトウキビを燃焼させた後、大気汚染物質の排出係数を開発するために行った実験で、オゾンを除去するために使用されました。また、さまざまなアクティブサンプリング手順とアルデヒドの分析を環境レベルで研究するために行われた実験で、オゾンを化学的に除去し、分解を減らすためにも使用されました。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
505285:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Cong-Khanh Huynh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(5-6), 654-657 (2002-04-10)
Within the framework of a European interlaboratory exercise, the Vito facility for the generation of controlled atmospheres was used to test the suitability of four sampling techniques for priority aldehydes namely formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, and glutaraldehyde at the ranges of
PAHs, carbonyls, VOCs and PM 2.5 emission factors for pre-harvest burning of Florida sugarcane.
Hall, Danielle, et al.
Atmospheric Environment, 55, 164-172 (2012)