Merck
54078-U
Supelco
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥12,900
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥12,900
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
LpDNPHオゾンスクラバー, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
組成
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オゾンスクラバーは、湿度が高い環境でカルボニルをサンプリングするのにお勧めします。これらのカートリッジには高純度のよう化カリウム(KI)が1.5 g入っており、2つのタイプがあります。KIが、DNPHをコートしたデバイスでのホルムアルデヒドの負の干渉の原因となるオゾンを捕捉します。可逆的カートリッジタイプはスリップルアーエンドフィッティングにより、rezorianカートリッジタイプはルアーロックエンドフィッティングにより、選択したカートリッジをエンドフィッティング様のものでDNPHカートリッジの入口にそれぞれ直接接続できるようにします。試験(オゾン200 ppb、相対湿度50%、25°C)により、オゾンスクラバーのオゾン容量は100,000 ppb/時であることが示されています。
アプリケーション
LpDNPH Ozone Scrubber may be used as a sampling cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples using gas chromatography technique.[1]
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation
Skybova M, et al.
Fresenius Environmental Bulletin, 15(12B), 1616-1616 (2006)