Merck
21018-U
Supelco
カートリッジアダプター(S10、H10、H30カートリッジ用)
pkg of 10 ea
別名:
SPE cartridge tube Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥4,390
¥4,390
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥4,390
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥4,390
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
品質水準
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
詳細
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)