製品名
BPE-DNPHカートリッジ, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea
認証
ASTM® D5197 (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
EPA IP-6A,TO-11A (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
NIOSH 2016 (BPE layer suitable from scrubbing ozone from sample)
品質水準
詳細
Dual-layer air sampling device.
組成
bed A, 130 mg (2-BPE coated silica)
bed B, 270 mg (DNPH-coated silica)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
空気中のカルボニルを DNPH コートシリカゲルデバイスを使用してサンプリングする際にオゾンが分析の妨害となるのは良く知られた問題です。このオゾンによる妨害を除去するために、1.5 g のヨウ化カリウムを含む従来のオゾン洗浄デバイスを DNPH デバイスの前に設置して、陰性のオゾン妨害を引き起こすオゾンをトラップします。高湿度や降雨状態では、ヨウ化カリウムカートリッジ(または他の、ヨウ化カリウムおよび DNPH 両方を含む複数層のデバイス)は、デバイス内で水分が結露、集積し、サンプルを損失させます。
利点:
- インテグレーテッドオゾンスクラバー
- 余計な接続は不要
- 漏れのないカートリッジ
- 高純度吸着剤で微量分析でも良好な精度
- 低いバックグラウンド
- Zip シールバッグに個包装によりサンプルの完全性を最大限に
- NIOSH 2016、EPA TO-11A、EPA IP-6A および ASTM D5197 に適す
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54278-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック