Merck
57020-U
Supelco
SPEチューブアダプター
SPE Tube Adapter
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
別名:
SPE カートリッジチューブアダプター(1、3、&6 mL)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥9,850
¥9,850
在庫あり詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥9,850
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
¥9,850
在庫あり詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
包装
pk of 12
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
フィッティング
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チュ-ブアダプタ-はさまざまな目的で用いられます。アダプタ-を用いてSPEチュ-ブを別のSPEチュ-ブに重ねることで、選択性が増します。また、大型の空のシリンジ外筒を小型のSPEチュ-ブに重ねれば、容量の大きなリザ-バ-として使えます。さらに、加圧法(例:シリンジまたは空気/N2ラインから圧力をかける)のためのアダプタ-としても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー