Yes. The chaotropic agents and the detergent in the kit will denature the proteins at least partially.
PE0230
植物全タンパク質抽出キット
Suitable for any plant species or tissue
別名:
Total Protein Extraction Kit
サイズを選択してください
¥53,000
サイズを選択してください
About This Item
¥53,000
おすすめの製品
テクニック
protein extraction: suitable
保管温度
−20°C
詳細
ポリフェノール、タンニン、その他の干渉物質を除去した後、粉砕した植物組織(新鮮または凍結)をこのカオトロピック試薬に再懸濁します。遠心して植物残渣を沈降させ、タンパク質抽出液を収集します。これにより定性的に完全なタンパク質サンプルが得られ、プロテオミクス解析にそのまま使用できます。
アプリケーション
数量
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Will my protein samples be denatured when using Product PE0230, Plant Protein Extraction Kit?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
What is the expected protein yield when using Product PE0230, Plant Protein Extraction Kit?
1 回答-
Depending on the tissue used (age, type (leaf, stem, root) health, etc.) one can expect 1-4 mg/mL at about 75-80% of the total protein.
役に立ちましたか?
-
-
How can I improve my yield when using Product PE0230, Plant Protein Extraction Kit?
1 回答-
A second extraction can be performed and combined with the first to increase protein extracted to about 95% of the total.