スキップする
CO-RO
Roche
cOmpleteプロテアーゼ阻害剤カクテル
Tablets provided in glass vials
別名:
プロテアーゼ阻害剤タブレット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 tabs
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥61,100
3 x 20 tabs
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥167,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
¥61,100
出荷予測2026年5月25日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
<7.5
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
cOmpleteプロテアーゼ阻害剤タブレットは、カルパインに加え、幅広い種類のセリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼを阻害します。タブレットは最適化された組成によって優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌由来のタンパク質の保護に適しています。cOmpleteタブレットは、EDTAと、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含んでいます。
Application
cOmpleteは、細菌、哺乳類、酵母、および植物細胞などに由来する抽出物中に存在するセリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用されています。[1][2][3][4][5]
cOmpleteは、可逆的および不可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含みます。そのため、最初の精製ステップだけでなく、通常プロテアーゼ阻害剤で保護されるすべてのストックバッファーおよび溶液に、cOmpleteを加えることをお勧めします。
cOmpleteは、EDTAを含んでいます(1タブレットは、50 mLで1mMのEDTA溶液を与えます)。そのため、抽出バッファーには、Ca2+、Mg2+、またはMn2+などの二価カチオンを含めないでください。メタロプロテアーゼの阻害が不完全になる恐れがあります。目的のタンパク質がIMAC(固定化金属アフィニティクロマトグラフィー)によって精製される場合(例えばポリHisタグ付きのリコンビナントタンパク質など)、クロマトグラフィーに先立ちEDTAを除去する必要があります(、透析など)。
あるいは、cOmplete EDTAフリーが使用できます。これらのタブレットは、cOmpleteと同等ですが、EDTAや他のキレート剤が含まれていません。
cOmpleteタブレットは、大量の抽出ボリューム(最大50 mL)においてタンパク質分解活性を阻害します。液量が少ない(最大10 mL)場合は、cOmpleteミニの使用をお勧めします。cOmpleteミニタブレットの組成は、通常のcOmpleteタブレットと同等です。
cOmpleteプロテアーゼ阻害剤カクテルは、以下の成分として使用されています:
  • ラット海綿体平滑筋(CSM)を均質化し膜画分およびサイトゾル画分を得るための溶解バッファー
  • サイトゾルおよび核抽出物調製用の冷却バッファーA
  • ウエスタンブロットによるタンパク発現測定用に組織を均質化するための溶解バッファー
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)用にラット網膜を溶解するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)
Biochem/physiol Actions
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の混合物です。細菌、哺乳類、酵母、および植物細胞などに由来する抽出物中に存在するセリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用されています。
Features and Benefits
使用するタンパク質を様々な種類のプロテアーゼから保護するために、cOmpleteプロテアーゼ阻害剤タブレットをご使用ください。阻害していないプロテアーゼ活性は、数日かけて分離したタンパク質を、わずか数分で分解してしまいます。これらの便利な水溶性タブレットは、動物、植物、酵母、および細菌を含むほとんどの細胞タイプに由来するタンパク質分解活性を阻害するプロテアーゼ阻害剤ブレンドを含みます。秤量や測定は不要で、一貫した結果を確かなものにします。
  • 使いやすい:すぐに溶解するタブレットをバッファーに加えるだけ。
  • 完璧な保護:幅広いプロテアーゼから、直ちにタンパク質を守ります。
  • 柔軟性:動物、植物、酵母、細菌、あるいは真菌を含めたあらゆる組織または細胞からの抽出物中のタンパク質を保護するために使用できます。
  • 安全性:非毒性の阻害剤を使用しているため、ユーザーや周囲の方へのリスクはありません。
  • IMAC精製に適合:cOmplete His-Tag精製樹脂で、ポリヒスチジンタグ付きタンパク質を精製してください。
Physical form
ガラス容器に入ったタブレットです。
Preparation Note
使用濃度:1タブレット/50 mL抽出溶液
使用液:使用液の調製:
1つのcOmpleteタンパク質阻害剤タブレットは、抽出液50 mLのタンパク質分解活性の阻害に使用できます。極めて高いタンパク質分解活性が存在する場合は、1つのタブレットを25 mLの抽出バッファーに使用してください。タブレットは、抽出液に直接添加できます。また、ストック溶液(25倍濃度)を調製することもできます。
ストック溶液(25倍濃度)の調製:
1つのcOmpleteタンパク質阻害剤タブレットを、2 mLの蒸留水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0に溶解します。ストック溶液は、10 mMトリスバッファーpH 7.2~7.5でも調製できます。
保管条件(使用液):ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上保存できます。
水系のバッファーに可溶、または抽出溶媒に直接添加できます。別の方法としては、2 mLの水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0を使用して25倍のストック溶液を調製します。ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上安定です。チオールを含む溶液中で、15~25°Cで使用できます。
Analysis Note
膵臓の抽出液で性能を検証しています。
Other Notes
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
阻害効率は、ユニバーサルなプロテアーゼ基質によって、迅速かつ感度良く試験されています。ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
046931240010469311600104693132001
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
packaging
pkg of 20 tablets
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
optimum pH
<7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
CorrosionHealth hazard
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)