Merck
CPISO
Sigma-Aldrich
Chloroplast Isolation Kit
isolation of intact chloroplasts from leaves
別名:
Chloroplast Purification Kit, Isolation Kit for Chloroplast, Kit for Chloroplast Isolation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥137,000
¥137,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥137,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥137,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
テクニック
centrifugation: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
植物の葉からインタクトな葉緑体を効率的に単離することができるキットです。本キットは以下の手順で使用します。細胞壁と細胞膜の機械的な破壊、濾過による細胞片と葉組織の除去、遠心分離による全細胞の葉緑体画分の回収、そしてPercoll®層またはグラジエントによる損傷した葉緑体からのインタクトな葉緑体の単離。
アプリケーション
Chloroplast Isolation Kit may be used in chloroplast organelle research to isolate intact chloroplasts from plant leaves for structural and functional studies.
特徴および利点
  • 特別に調製されたバッファ-――シンプルで、実績のあるプロトコ-ルですので時間を節約できます。
  • インタクトな葉緑体を単離――炭素同化や電子伝達、リン酸化反応、代謝輸送、タンパク質のタ-ゲティングといったプロセスの研究に適しています。
  • 総オルガネラタンパク質の補体――機能性研究、代謝輸送、プロテオ-ムのプロファイリング、およびゲノム関連のアプリケ-ションに便利です。
  • 使いやすいフォ-マット――時間を節約し、無駄を省きます。
適合性
ホウレンソウ、エンドウ、レタス、キャベツ、マンゴルド、およびタバコへの使用について試験済みです。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Chloroplast Isolation Buffer 5x (CIB) 500 mL
  • A8022Bovine Serum Albumin, heat shock fraction, pH 5.2, ≥96% 3 gSDS
  • Chloroplast Isolation Buffer 5x (CIB) 4 ea
  • P4937Percoll®, pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture 100 mLSDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Complete Chloroplast Genome of 17 Individuals of Pest Species <I>Jacobaea vulgaris</I>: SNPs, Microsatellites and Barcoding Markers for Population and Phylogenetic Studies.
Doorduin, L., et al.
DNA Res., 1-13 (2011)
Xiaoli Luo et al.
PloS one, 8(1), e54002-e54002 (2013-01-22)
In plants, CuZn superoxide dismutase (CuZnSOD, EC l.15.1.1), ascorbate peroxidase (APX, EC 1.11.1.11), and catalase (CAT, EC l.11.1.6) are important scavengers of reactive oxygen species (ROS) to protect the cell from damage. In the present study, we isolated three homologous
Esau Megias et al.
The protein journal, 37(3), 290-299 (2018-05-29)
Tymovirus is a genus of plant pathogenic viruses that infects several dicotyledonous plants worldwide, causing serious diseases in economically important crops. The known cytopathic effect on the host cell organelles involves chloroplast membrane deformation and the induction of vesicles in
Jimena Cascales et al.
Life (Basel, Switzerland), 7(4) (2017-11-23)
The use of molecular markers with inadequate variation levels has resulted in poorly resolved phylogenetic relationships within Ilex. Focusing on southern South American and Asian species, we aimed at contributing informative plastid markers. Also, we intended to gain insights into
Martha Sainz et al.
Physiologia plantarum, 140(1), 46-56 (2010-05-22)
Drought and heat stress have been studied extensively in plants, but most reports involve analysis of response to only one of these stresses. Studies in which both stresses were studied in combination have less commonly been reported. We report the
質問
  1. How many samples can be processed with this kit?
    1 回答
    1. This kit provides sufficient reagents to perform 18 chloroplast isolation procedures, using 30 grams of starting plant tissue, as described in the protocol. Please see the link below to review the product datasheet:_x000D_
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/229/cpisopis-ms.pdf