Merck
P9599
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
別名:
Protease Inhibitor Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム:
DMSO solution
保管温度:
−20°C
製品名
プロテアーゼインヒビターカクテル, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
品質水準
フォーム
DMSO solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
当社の プロテアーゼ阻害剤カクテルは、 植物組織および細胞抽出物用として最適化された試験済みの各成分の混合物です。このカクテルには、 セリン、システイン、 アスパラギン酸およびメタロプロテアーゼ、ならびにアミノペプチダーゼなど、幅広い特異性の阻害特性があります。各成分には、 AEBSF、1,10-フェナントロリン、ペプスタチン A、ロイペプチン、ベスタチン、および E-64などが含まれています。
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸プロテアーゼ、メタロプロテアーゼおよびアミノペプチダーゼを阻害します。
アプリケーション
この 製品は、エンドウマメ、 豆、小麦、タバコ、シロイヌナズナの苗抽出物、および エンドウマメ、小麦、タバコの葉・根抽出物で特別に試験済みです。30 gのさまざまな植物組織または 10 gのバキュロウイルス感染細胞から得た細胞ライセート100 mL中の プロテアーゼ活性を阻害するための推奨量は、溶液1 mLです。
生物化学的/生理学的作用
この混合物には、AEBSF、1,10-フェナンスロリン、ペプスタチンA、ロイペプチン、ベスタチン、E-64などの成分が含まれています。各成分には特異的な阻害特性があります。 AEBSFは、トリプシン、キモトリプシン、プラスミンなどのセリンプロテアーゼを阻害します。 ベスタチンはアミンペプチダーゼを阻害します。 E-64はシステインプロテアーゼに対して作用します。 ロイペプチンはセリンおよびシステインプロテアーゼの双方に対して作用します。 ペプスタインAは酸性プロテアーゼを阻害します。1,10-フェナンスロリンはメタロプロテアーゼに対して作用します。
特徴および利点
セリン、システイン、アスパラギン酸およびメタロプロテアーゼ、ならびにアミノペプチダーゼなど、幅広い特異性の阻害特性があります
植物組織および細胞抽出物用として最適化され試験済みです
エンドウマメ、豆、小麦、タバコ、シロイヌナズナの苗抽出物、およびエンドウマメ、小麦、タバコの葉・根抽出物で特別に試験済みです
30 gのさまざまな植物組織または10 gのバキュロウイルス感染細胞から得た細胞ライセート100 mL中のプロテアーゼ活性を阻害する場合、溶液1 mLの使用を推奨します
構成
AEBSF
ベスタチン
E-64
ロイペプチン
ペプスタチンA
1,10-フェナンスロリン
注意
このカクテルを-20℃で保存した場合、2年間安定性を維持します。
数量
植物組織30 gから抽出されたプロテア-ゼの阻害には、総容量100 mLに対して本製品1 mLを使用してください。
調製ノート
この製品は、DMSOを溶媒とする透明で薄いピンク色の溶液として供給します。 30 gのさまざまな植物組織または10 gのバキュロウイルス感染細胞から得た細胞ライセート100 mL中のプロテアーゼ活性を阻害する場合、溶液1 mLを使用することを推奨します。エンドウマメ、マメ、コムギ、タバコおよびシロイヌナズナの植物実生の抽出物について検査を行っています。 これらの植物の根についても問題なく検査を完了しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P9599-5ML-PW:
P9599-VAR:
P9599-5ML:
P9599-1ML:
P9599-1ML-KC:
P9599-BULK:
P9599-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inkar Castellanos-Huerta et al.
Avian diseases, 60(4), 784-791 (2016-12-03)
Globally, avian influenza (AI) is a serious problem in poultry farming. Despite vaccination, the prevalence of AI in México highlights the need for new approaches to control AI and to reduce the economic losses associated with its occurrence in susceptible
Ullrich Dubiella et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(21), 8744-8749 (2013-05-08)
In animals and plants, pathogen recognition triggers the local activation of intracellular signaling that is prerequisite for mounting systemic defenses in the whole organism. We identified that Arabidopsis thaliana isoform CPK5 of the plant calcium-dependent protein kinase family becomes rapidly
Birgit Agne et al.
The Journal of biological chemistry, 284(13), 8670-8679 (2009-02-04)
The heterotrimeric Toc core complex of the chloroplast protein import apparatus contains two GTPases, Toc159 and Toc34, together with the protein-conducting channel Toc75. Toc159 and Toc34 are exposed at the chloroplast surface and function in preprotein recognition. Together, they have
Shugo Maekawa et al.
Frontiers in plant science, 9, 1177-1177 (2018-09-14)
The Brix domain is a conserved domain in several proteins involved in ribosome biogenesis in yeast and animals. In the Arabidopsis genome, six Brix domain-containing proteins are encoded; however, their molecular functions have not been fully characterized, as yet. Here
Aurine Verkest et al.
The Plant cell, 17(6), 1723-1736 (2005-05-03)
Exit from the mitotic cell cycle and initiation of cell differentiation frequently coincides with the onset of endoreduplication, a modified cell cycle during which DNA continues to be duplicated in the absence of mitosis. Although the mitotic cell cycle and
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.