スキップする
PROTMEM
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥60,700
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Storage temp.:
2-8°C
¥60,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
input
general use null
storage temp.
2-8°C
General description
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit reagents utilize a powerful detergents for higher loading and resolution of proteins in 2D gels. Protein Extraction Reagent Types 3 and 4 are optimized for proteomic studies. Extraction reagents 3 and 4 are ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis.[1] This kit also includes reagents for the reduction and alkylation of disulfide bonds. The ProteoPrep® Membrane Extraction Kit was designed through a collaboration of Proteome Systems and Sigma research scientists.
Application
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit is designed to prepare highly enriched membrane protein solutions from many types of cells. The final protein solution are suitable for 2D gel electrophoresis.[2]
Features and Benefits
  • Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
  • Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
  • Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PROTTOT444810PE0240
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Tributylphosphine solution, 200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone), liquid 5 x 0.5
    SDS
  • Protein Extraction Reagent Type 4 23 mL
    SDS
  • Iodoacetamide, Single use vial of 56 mg 5 x 56
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)