詳細
zwitterionic
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
分子量
399.59 Da (anhydrous)
凝集数
≤25
テクニック
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
SMILES記法
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
InChI Key
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0856-EW:
C0856-BULK:
C0856-1G-KC:
C0856-1G:
C0856-VAR:
試験成績書(COA)