サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥71,500 |
この商品について
¥71,500
description
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
Quality Segment
parameter
18-26 °C temperature, 50 μL sample volume
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Suitable for any plant species or tissue | description - |
| description wavelength 595 nm | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| parameter 18-26 °C temperature | parameter - | parameter - | parameter - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan