Merck
P5306
Sigma-Aldrich
パパイン パパイヤラテックス由来
lyophilized powder, aseptically filled
別名:
パパイナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥20,650
¥20,650
単価¥29,500割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥20,650
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥20,650
単価¥29,500割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
papaya (latex)
品質水準
無菌性
aseptically filled
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥8.0 units/mg protein
分子量
23.4 kDa
溶解性
H2O: soluble 1.2 mg/mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パパインは熱的に安定な酵素であり、55°Cに達するまで不活性化しません。この酵素は2つのドメインを持ち、酵素活性領域はドメインの界面に存在します。[1] 活性部位のシステイン25がペプチドのカルボニル炭素を求核攻撃して蛋白質を分解します。パパインは食品、医薬品分野の産業で幅広く応用されています。[2]
アプリケーション
この製品(Sigma社)は細胞外基質(ECM)の消化に使用されています。[3] また、他の蛋白分解酵素とともに、蛋白質をin situ分解して構造決定に適した結晶を作成する目的で使用されています。[4]
パパインは、抗体のFabフラグメントを生成する目的のために切断溶液で使用されます[5]。ある種の組織に対してより優れた効果をもち、損傷を与える可能性が低いことが知られているため、細胞解離を目的として使用されています。パパインはこれまでも、出生後のラットから形態的に無傷な皮質ニューロンを分離するために使用されていました。酵素やその他の蛋白の構造研究のため、パパインは限定された範囲で消化されます。さらに、パパインは赤血球血清学でも使用されており、その使用目的は赤血球表面を修飾して多くの赤血球抗体の反応性を増進または破壊することです。パパインは血小板血清学の研究において有用です。 パパインはアミノ酸、ペプチド、その他の分子の酵素合成でも使用されています。製品P5306は凍結乾燥した粉末として提供されており、無菌封入されています。この製品は、非増殖性糖尿病性網膜症(NPDR)のRAGE軸研究のために、マウス網膜を消化する目的で使用されています[3]
抗体のFab断片を産生する際に使用します。 特定の組織では、効率が高く、損傷が少ないことが知られているため、細胞の分離にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
パパインのパパイアラテックスはC. アルビカンスに対する抗真菌活性を持っています。 パパインのパパイアラテックスはは 3 つのジスルフィド結合と酵素活性に必要な 1 つのスルフヒドリル基を有する 1 本鎖ポリペプチドから成ります。
塩基性アミノ酸、ロイシン、グリシンのペプチド結合を切断するシステインプロテアーゼです。
至適pH:6.0~7.0
エステルやアミドも加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.2、25°Cで1分間に1.0 μmolのBAEEを加水分解します。
調製ノート
P 4762から調製
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerpapainをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5306PROC:
P5306-25MG:
P5306-25MG-PW:
P5306-PH:
P5306-BULK:
P5306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improving thermostability of papain through structure-based protein engineering
Choudhury D, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 23(6), 457-467 (2010)
Clara Malo et al.
Andrologia, 53(11), e14224-e14224 (2021-09-09)
This study evaluated the effects of freezing extenders, cryoprotectants and their concentrations, presence of Orvus Es Paste and freezing rates for cryopreserving dromedary camel sperm. Semen (five males; 2 ejaculates/male) was frozen in one of the following extenders (Green Buffer®
Gaetano R Barile et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 46(8), 2916-2924 (2005-07-27)
The receptor for advanced glycation end products (AGEs) has been implicated in the pathogenesis of diabetic complications. This study was conducted to characterize the role of the RAGE axis in a murine model of nonproliferative diabetic retinopathy (NPDR). The retinas
Papain, a plant enzyme of biological importance: a review
Ezekiel A and Florence M
American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 8(2), 99-104 (2012)
Amy Wernimont et al.
PloS one, 4(4), e5094-e5094 (2009-04-09)
For every 100 purified proteins that enter crystallization trials, an average of 30 form crystals, and among these only 13-15 crystallize in a form that enables structure determination. In 2007, Dong et al reported that the addition of trace amounts
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。