スキップする
A6191
Antipain dihydrochloride
lyophilized powder
別名:
N-(Nα-カルボニル-Arg-Val-Arg-アル)-Phe
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥10,900
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥63,300
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥175,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H44N10O6 · 2 HCl
CAS番号:
分子量:
677.62
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥10,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アンチパイン 二塩酸塩 微生物由来, protease inhibitor
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
1.4 μM Ki
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-butanol: soluble, 1-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI key
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
General description
化学構造:ペプチド
Application
微生物由来のアンチパイン二塩酸塩は、ウェスタンブロッティングにおいて脂肪細胞タンパク質の調製に使用されており、またゲルシフト分析で核抽出物の単離に用いるプロテアーゼ阻害剤カクテルに使用されています。
50%阻害を示す濃度(μg/mL):
パパイン、0.16
トリプシン、0.26
カテプシンA、1.19
カテプシンB、0.59
カテプシンD、125
プラスミン、>93
キモトリプシンおよびペプシン、>250
Ki = 1.4 μMでカルパインIを阻害することも報告されています(ブタ)。
Biochem/physiol Actions
また、アンチパイン二塩酸塩は、パパインおよびカテプシンBの作用を阻害します。
セリン/システインプロテアーゼ、および一部のトリプシン様セリンプロテアーゼの可逆的インヒビターです。この作用はロイペプチンに類似していますが、このプラスミン阻害作用は低く、カテプシンAの阻害はロイペプチンで認められている活性より高いものです。アンチパインの慢性的投与により、化学的に誘導されるBALB/c-/3T3細胞の形質転換の頻度を減少させることができます。
非選択的セリンおよびシステインプロテアーゼ阻害剤。
Preparation Note
水に50 mg/mLで溶解したとき、透明~わずかに濁った黄色の溶液となります。メタノール、水、およびDMSOに可溶、エタノール、ブタノール、およびプロパノールにはわずかに可溶、ベンゼン、ヘキサン、およびクロロホルムには不溶であると報告されています。8 水またはバッファーに溶解したストック溶液は-20°Cで約1ヶ月間安定です。
末端のアルデヒド基が酸化やラセミ化する可能性がありますので、希釈後の溶液は氷上で保存し、当日中に使用してください。
水またはバッファーに溶解したストック溶液は4°Cで1週間、-20°Cで1ヶ月間安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11004646001A1276T8902
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
crystalline
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-propanol: soluble, ethanol: soluble, 1-butanol: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, ethanol: sparingly soluble, hexane: insoluble
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
potency
1.4 μM Ki
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)