Merck
E3520
Sigma-Aldrich
エブセレン
powder, ≥98% (TLC)
別名:
2-フェニル-1,2-ベンゾイソセレナゾール-3(2H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NOSe
CAS番号:
分子量:
274.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
エブセレン, cysteine modifier
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
176-182  °C
溶解性
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エブセレンは交感神経刺激アミンです。
アプリケーション
エブセレンは、次の用途で使用されています。
  • 電位依存性カルシウムチャネル(VDCC)ブロッカーとして。
  • マウス
長指伸筋(速筋)における収縮媒介デオキシグルコース(2-DG)取り込みに対するその阻害作用を試験するためにグルタチオンペルオキシダーゼミメティックとして。
  • グルコセレブロシダーゼ阻害剤として。
  • C型肝炎ウイルスヘリカーゼ阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンペルオキシダーゼミミックであるエブセレンは、抗炎症活性を誘発します。また、抗アテローム硬化性機能を持ちます。エブセレンは多剤抵抗性Staphylococcus aureus(MRSA)感染症で抗菌作用を示し、MRSAによる皮膚感染症治療において治療標的候補になると考えられます。神経保護薬とみなされており、炎症関連発癌において化学防御機能を誘発します。
抗酸化性を有する有機セレン化合物です。チオール基の非存在下で哺乳類リポキシゲナーゼを阻害し、システイン残基との相互作用を介してグルタチオンS-トランスフェラーゼおよびパパインも阻害します。さらにシステイン残基を共有結合により修飾することで、インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼを阻害します。この作用はジチオスレイトールにより回復します。低密度リポタンパク質(LDL)の酸化を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E3520-25MG-PW:
E3520-VAR:
E3520-BULK:
E3520-25MG:4548173195520
E3520-100MG-PW:
E3520-100MG:4548173195513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diana Islam et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 199(10), 1214-1224 (2018-12-07)
Rationale: There are controversial reports on applications of mesenchymal stromal cells (MSCs) in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). Objectives: We hypothesized that lung microenvironment was the main determinant of beneficial versus detrimental effects of MSCs during ARDS. Methods:
Chuanjiang Dong et al.
Frontiers in microbiology, 10, 3016-3016 (2020-02-06)
As a thiol-dependent enzyme, thioredoxin reductase (TrxR) is a promising antibacterial drug target. Ebselen, an organo-selenium with well-characterized toxicology and pharmacology, was recently reported to have potent antibacterial activity against Staphylococcus aureus. In this paper, we demonstrated that ebselen has
Repurposing ebselen for treatment of multidrug-resistant staphylococcal infections
Thangamani S, et al.
Scientific reports, 5, 11596-11596 (2015)
Andrew C Terentis et al.
Biochemistry, 49(3), 591-600 (2009-12-17)
The heme enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) plays an important immune regulatory role by catalyzing the oxidative degradation of l-tryptophan. Here we show that the selenezal drug ebselen is a potent IDO inhibitor. Exposure of human macrophages to ebselen inhibited IDO
Selcuk Yatmaz et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 48(1), 17-26 (2012-09-25)
Oxidative stress caused by excessive reactive oxygen species production is implicated in influenza A virus-induced lung disease. Glutathione peroxidase (GPx)-1 is an antioxidant enzyme that may protect lungs from such damage. The objective of this study was to determine if
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.