Merck
P3169
Sigma-Aldrich
pGlu-Phe-Leu p-ニトロアニリド
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥17,150
25 MG
¥31,150
50 MG
¥61,600
¥17,150
単価¥24,500割引30%
出荷予定日2025年3月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥17,150
25 MG
¥31,150
50 MG
¥61,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31N5O6
CAS番号:
分子量:
509.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥17,150
単価¥24,500割引30%
出荷予定日2025年3月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
pGlu-Phe-Leu p-ニトロアニリド, protease substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCC(=O)N2)C(=O)Nc3ccc(cc3)N(=O)=O
InChI
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)
InChI Key
NLVMZXVGZDVXDA-UHFFFAOYSA-N
基質
パパイン、フィシン、ブロメラインのようなチオ-ル型プロテア-ゼの色素生産性基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3169-50MG:
P3169-10MG:
P3169-25MG:
P3169-VAR:
P3169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rim Hamza et al.
BMC plant biology, 18(1), 24-24 (2018-01-27)
Plants and insects have coexisted for million years and evolved a set of interactions which affect both organisms at different levels. Plants have developed various morphological and biochemical adaptations to cope with herbivores attacks. However, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
Filippova IYu et al.
Analytical biochemistry, 143(2), 293-297 (1984-12-01)
L-Pyroglutamyl-L-phenylalanyl-L-leucine-p-nitroanilide (PFLNA)--a convenient chromogenic substrate for assay of thiol proteinases papain, ficin, and bromelain--was prepared by enzymatic synthesis with chymotrypsin as a catalyst. The thiol proteinases hydrolyze PFLNA with the liberation of p-nitroaniline, estimated spectrophotometrically by its absorbance at 410
Dalgys Martínez et al.
International journal of molecular sciences, 20(12) (2019-06-27)
The house dust mite (HDM) Dermatophagoides pteronyssinus is an important risk factor for asthma and rhinitis. Allergen specific immunotherapy that is based on recombinant proteins has been proposed for the safer and more efficient treatment of allergic diseases. The aim
Rim Hamza et al.
Bio-protocol, 8(17), e2993-e2993 (2018-09-05)
Enzymes play a key role in insect-plant relationships. For a better understanding of these interactions, we analyzed Tuta absoluta digestive enzymes. Here, we describe a detailed protocol for the detection of trypsin and papain-like enzymes in Tuta absoluta larvae by
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。