product name
ロイペプチン トリフルオロアセタート塩, ≥90% (HPLC), microbial
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.C2HF3O2/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H,6,7)/t15-,16-,17-;/m0./s1
InChI Key
WUHGBZVQELGOMH-FRKSIBALSA-N
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2023-5MG-PW:
L2023-10MG:4548173200774
L2023-50MG:4548173200804
L2023-1MG:4548173200781
L2023-1MG-PW:
L2023-100MG-PW:
L2023-100MG:4548173200767
L2023-25MG-PW:
L2023-BULK:
L2023-5MG:4548173200811
L2023-50MG-PW:
L2023-25MG:4548173200798
L2023-PH:
L2023-10MG-PW:
L2023-VAR:
L2023PROC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.