Merck
P4762
Sigma-Aldrich
パパイン パパイヤラテックス由来
Papain from papaya latex
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
別名:
パパイナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥13,200
50 MG
¥22,800
100 MG
¥27,825
500 MG
¥149,000
1 G
¥222,000
5 G
¥369,600
¥13,200
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥13,200
50 MG
¥22,800
100 MG
¥27,825
500 MG
¥149,000
1 G
¥222,000
5 G
¥369,600
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42030311
NACRES:
NA.54
¥13,200
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
由来生物
papaya (latex)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein
分子量
23.4 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パパインは、パパイヤCarica papayaに含まれるシステインプロテアーゼです。本化合物は、3つのジスルフィド架橋および1つのスルフヒドリル基を含む単一のポリペプチド鎖で構成されています。[1]
アプリケーション
パパイヤラテックス由来のパパイヤは、次の用途で使用されています:
  • 頸動脈平滑筋細胞の消化のため[2]
  • 解剖溶液において
  • 抗体のFabフラグメントの作製のため[3]
  • 細胞分散用(特定の組織ではより効果的で損傷が少ないことが示されているため)[4][5]
  • ヒト胎児網膜組織を分離するための抗体カクテルにおいて[6]
  • 細胞増殖のための全DNA定量用の軟骨細胞/スキャフォールド培養を消化するため[7]
  • 網膜細胞懸濁液を作製するためのNeurobasal培地のサプリメントとして[8]
シーケンシング用シングルセル懸濁液の調製における使用に最適です。
抗体のFab断片を産生する際に使用します。 特定の組織では、効率が高く、損傷が少ないことが知られているため、細胞の分離にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
塩基性アミノ酸、ロイシン、グリシンのペプチド結合を切断するシステインプロテアーゼです。
至適pH:6.0~7.0
エステルやアミドも加水分解します。
広い特異性を持つパパイン[9]は、塩基性アミノ酸、ロイシンまたはグリシンのペプチド結合を切断します。また、本化合物はエステルおよびアミドを加水分解します。パパインは、膵臓プロテアーゼよりも広範にタンパク質基質を消化すると考えられています。[10]パパインは、特定の組織では他のプロテアーゼよりも効率が高く、害が少ないため、細胞単離手順でよく使用されます。[11]パパインの使用は、生存する平滑筋細胞をより多く生成し、刺激物に対する細胞の感受性を保持することが知られています。[12]パパインパパイヤラテックスは、C. albicansに対し抗真菌活性を有するシステインプロテアーゼです。
  • 最適pHは6.0~7.0です。
  • パパインはエステルおよびアミドを加水分解します。
包装
包装サイズはタンパク質含量に基づきます。
単位の定義
1ユニットは、25℃、pH 6.2で1分あたり1.0マイクロモルのN-アルファ-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を加水分解します。
物理的形状
凍結乾燥粉末には酢酸ナトリウムが含まれています。
調製ノート
2回結晶化
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4762-5G:
P4762-50MG:
P4762-25MG:
P4762-100MG:
P4762-BULK:
P4762-500MG:
P4762-VAR:
P4762-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent advances in chemoenzymatic peptide syntheses
Yazawa K and Numata K
Molecules (Basel), 19(9), 13755-13774 (2014)
Studies on Papaya Leaf Tea, 25-25 (2009)
Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing, 244-244 (2017)
PAPAIN ENZYME: A DIGESTIVE AID
PATEL T
International Journal of Clinical and Biomedical Research, 2(1), 52-53 (2016)
Immunopanning purification and long-term culture of human retinal ganglion cells
Zhang XM, et al.
Molecular Vision, 16(1), 2867-2867 (2010)
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. bangalore, india
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星3/5個です。
    got non specific protease activity
    while using this enzyme for digestion of antibody it degraded the 60% of antibody probably due to presence of some other proteases in the prep. i was expecting a selective cleavage of antibody to generate Fabs.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!