アプリケーション
パパイヤの乳液から得られるパパインは、以下の用途に用いられています。
- 栄養酵母粉末からのビタミンB複合体の遊離効果を評価するための酵素混合物に
- 3種類のビタミンB1分子を解析するため、牛乳試料の消化に用いる酵素混合物に
- as a biocatalyst for the hydrolysis of 水飽和溶媒中の(R,S)-ナプロキセン 2,2,2-トリフルオロエチルエステルの加水分解に用いる生体触媒として
パパインは、細胞分散用試薬に用いられています。抗体のFabフラグメントの作製に用いられています。特定の組織を用いるとより効果的でダメージが少ないことが示されており、細胞の分離に用いられています。パパインは、出生後ラットから形態学的にインタクトな皮質ニューロンを単離するために用いられています。パパインによる限定分解は、酵素やその他のタンパク質の構造研究に用いられています。また、パパインで赤血球表面を処理することにより多くの赤血球抗原の反応性が増強または消失することから、赤血球の血清学的検査に用いられています。パパインは、血小板の血清学的検査にも有用です。また、アミノ酸、ペプチド、その他の分子の酵素的合成にも用いられています。製品P3375、パパイン未精製粉末は、硫酸コンドロイチンを分離するためツノザメの新鮮軟骨の消化に用いられています。
抗体のFab断片を産生する際に使用します。 特定の組織では、効率が高く、損傷が少ないことが知られているため、細胞の分離にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
パパイヤの乳液から得られるパパインは、C. albicansに対する抗真菌作用を有しています。塩基性アミノ酸、ロイシン、グリシンのペプチド結合を切断するシステインプロテアーゼです。
。至適pHは6.0~7.0です
。パパインは、エステルやアミドを加水分解します。パパインは、3つのジスルフィド架橋と、酵素活性に必要な1つのスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖で構成されています。
。至適pHは6.0~7.0です
。パパインは、エステルやアミドを加水分解します。パパインは、3つのジスルフィド架橋と、酵素活性に必要な1つのスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖で構成されています。
塩基性アミノ酸、ロイシン、グリシンのペプチド結合を切断するシステインプロテアーゼです。
至適pH:6.0~7.0
エステルやアミドも加水分解します。
至適pH:6.0~7.0
エステルやアミドも加水分解します。
品質
ラクト-スまたは他の添加物を用いた標準化は行っていません。
単位の定義
1単位は、25℃、pH6.2で1分間に1μMのN-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を加水分解します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerのpapainをご覧ください。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3375-1KG:
P3375-500G:
P3375-100G:
P3375-BULK:
P3375-25G:
P3375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of the native forms of vitamin B1 in bovine milk using a fast and simplified UHPLC method
Food Chemistry, 229, 452-457 (2017)
Carica papaya lipase: a novel biocatalyst for the enantioselective hydrolysis of (R, S)-naproxen 2, 2, 2-trifluoroethyl ester
Enzyme and Microbial Technology, 36(1), 127-132 (2005)
Comparison of different extraction methods for simultaneous determination of B complex vitamins in nutritional yeast using LC/MS-TOF and stable isotope dilution assay
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(4), 1213-1222 (2013)
Glycobiology, 19(12), 1485-1491 (2009-08-22)
Chondroitin sulfate (CS), a constituent of proteoglycans, is a key component of the connective tissues and it is widely used as a precautionary drug for joint diseases; for this reason, the increased demand of this polysaccharide has posed the problem
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(7), e2103867-e2103867 (2022-01-14)
Adeno-associated viruses (AAVs) are frequently used for gene transfer and gene editing in vivo, except for endothelial cells, which are remarkably resistant to unmodified AAV-transduction. AAVs are retargeted here toward endothelial cells by coating with second-generation polyamidoamine dendrimers (G2) linked
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。