Product density and activity are reported in the batch-specific Certificate of Analysis (CofA). The specifications are as follows: density ≥ 1.000 g/ml and activity ≥ 0.750 U/ml.
おすすめの製品
由来生物
Bacillus licheniformis
品質水準
フォーム
liquid
比活性
≥0.75 Anson units/mL
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
テクニック
activity assay: suitable
色
dark brown
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
警告
単位の定義
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
126741-ML:
126741-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the density or the concentration of the enzyme because I can't find it in the FDS ?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Can I dilute the enzyme in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
1 回答-
Double distilled water can be used to further dilute product 126741.