Merck
41639
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
Dnases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
蒸発残留物質
≤0.005%
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CS(C)=O
λ
neat
UV吸収
λ: 280 nm Amax: 0.22
適合性
suitable for molecular biology
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルスルホキシド(DMSO)は非プロトン性溶媒として有用です。通常、無色、無臭であり、吸湿性があります。 DMSOは、さまざまな親水性および親油性浸透物の透過性を高めます。 実験室で広く使用されている溶媒の1つです。
アプリケーション
ジメチルスルホキシド(DMSO)は、さまざまな実験研究で試験物質の媒体として使用されます。 また、アミロイドβ(Aβ)凝集プロトコルにおいて、ペプチドの再可溶化のための溶媒として使用され、解離状態が維持されます。
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
ポリブレン/ DMSO補助による遺伝子導入
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41639-VAR:
41639-100ML:
41639-500ML:
41639-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Aubin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 7, 35-43 (1991-01-01)
Efforts to expand the current repertory of cell types amenable to transfection have often been thwarted by a common obstacle-namely, the low tolerance displayed by the recipient cells toward the gene-transfer regimen itself. As a result, several laboratories have turned
Developmental toxicity assay using high content screening of zebrafish embryos
Lantz-McPeak S, et al.
Journal of Applied Toxicology, 35(3), 261-272 (2015)
Amyloid beta oligomers induce neuronal elasticity changes in age-dependent manner: a force spectroscopy study on living hippocampal neurons
Ungureanu A, et al.
Scientific reports, 6, 25841-25841 (2016)
The use of dimethylsulfoxide as a vehicle in cell culture experiments using ovarian carcinoma cell lines
Rodriguez-Burford C, et al.
Biotechniques, 78(1), 17-21 (2003)
Topical and Transdermal Drug Delivery
Handbook of non-invasive drug delivery systems: science and technology (2009)