Merck
T7024
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン
BioReagent, for molecular biology, ≥99% (GC)
別名:
1,2-ビス(ジメチルアミノ)エタン, TEMED, TMEDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1732991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
120-122 °C (lit.)
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (GC)
expl. lim.
9.08 %
屈折率
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は分子生物学グレードとして指定されており、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)に適しています。これはヌクレアーゼおよびプロテアーゼの非存在について分析されています。
TEMEDは、過硫酸アンモニウムまたはリボフラビンからのフリーラジカル生成を触媒するために使用される第3級アミンです。TEMEDで生じたフリーラジカルにより、化合物アクリルアミドとbis-アクリルアミドが重合し、ゲルマトリックスであるポリアクリルアミドが生成されます。TEMEDは遊離塩基の形でのみ機能するため、pHの低い条件下では重合が阻害されます,
銀染色されたSDS PAGEのバックグラウンドの上昇に寄与するTEMEDの可能性が研究されています。TEMEDは、原子間力顕微鏡による研究のためのキャピラリーにおいて、ポリアクリルアミドなど軟質重合体のコーティングに使用されています。ゲルパッド内に固定化されたオリゴヌクレオチドおよびタンパク質を含むマイクロチップは、TEMEDを用いて調製されています。
等電点(pI)>12を有するタンパク質のキャピラリー等電点電気泳動は、TEMEDを使用することにより研究されています。TEMEDは、小さい有機分子のHPLCに使用されています。
数量
50 mLのアクリルアミドゲル溶液に、35μL使用することを推奨。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F - closed cup
引火点(℃)
16.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7024-25ML:
T7024-BULK:
T7024-10ML:
T7024-50ML:
T7024-100ML:
T7024-VAR:
T7024-10ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Rosing et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 668(1), 107-115 (1995-06-09)
A sensitive high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay has been developed and validated for the quantitation of the novel anticancer agent topotecan and topotecan as the total of its lactone and carboxylate forms in human plasma. Linear response in analyte standard
G Patras et al.
Electrophoresis, 20(10), 2039-2045 (1999-08-18)
A novel experimental procedure to study the factors that contribute to background silver staining in sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) is described. A mechanism is proposed for background silver staining, which was found to result primarily from the redox
A V Vasiliskov et al.
BioTechniques, 27(3), 592-594 (1999-09-18)
The manufacturing of microchips containing oligonucleotides and proteins immobilized within gel pads, ranging in size from 10 x 10 to 100 x 100 microns, is described. The microchips are produced by photo- or persulfate-induced copolymerization of unsaturated derivatives of biomolecules
Andrews, A. T.
Electrophoresis: Theory, Techniques, and Biochemical and Clinical Applications, 21-24 (1986)
R Barberi et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 683(1), 3-13 (1996-08-09)
Atomic force microscopy (AFM) has been used to probe the surface of a capillary after coating with "soft" polymers, notably polyacrylamides. The aim was the investigation of the efficiency of coverage of the silica surface, so as to reduce or