Merck
P4557
Sigma-Aldrich
フェノール 溶液
Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, for molecular biology
別名:
Tris-equilabrated Phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
pH
7.7-8.1 (25 °C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス平衡化フェノール溶液は、トリスバッファー層で覆われた透明な液体です。 フェノール溶液には分子生物学において広範囲の用途があります。フェノールなどの有機化合物は、ヒドロキシル基が直接結合した芳香族炭素環を有します。モノヒドロキシベンゼンの共通名称がフェノールです。
アプリケーション
フェノール溶液は、次の用途で使用されています:
  • ウサギ網状赤血球溶血液におけるin vitro翻訳のためのRNaseフリープラスミドを調製するための消化反応ミックスの成分として
  • シロイヌナズナロゼット葉からDNAを抽出するため
  • フェノール-クロロホルム抽出の標準プロトコルによるプリザベーションペーパー上の血液からのDNA抽出
  • 果肉からRNAを抽出するための抽出バッファーの成分として
  • 根からタンパク質を抽出するため
  • 糞便DNAの単離のため
  • ケージドRNAの抽出のため
生物化学的/生理学的作用
フェノール-クロロホルム抽出法は、核酸を抽出するために広く使用されています。フェノールはRNase活性を完全には阻害しませんが、クロロホルムやアルコールと組み合わせて使用すると核酸の単離に有効になる独自の特性を有します。
構成
  • 1ボトルのトリス平衡化フェノール(製品番号 P4557)
  • 平衡バッファー(製品番号B5658)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4557-400ML-BULK:
P4557-400ML:4548173206783
P4557-100ML:4548173206776
P4557-100ML-PW:
P4557-5X100ML:4548173206790
P4557-BULK:
P4557-5X100ML-BULK:
P4557-VAR:
P4557-100ML-BULK:
P4557-400ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nucleic Acid Extraction Techniques
Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
Journal of Separation Science (2012)
Fecal Microbiome and Food Allergy in Pediatric Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional Pilot Study
Fieten KB, et al.
International Archives of Allergy and Immunology, 175(1-2), 77-84 (2018)
Protocol Optimization of Proteomic Analysis of Korean Ginseng (Panax ginseng Meyer)
Braccia C, et al.
Journal of Separation Science, 8(4), 53-53 (2021)
PHENOLS
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry, 79-104 (1969)
Tim J Bull et al.
Journal of clinical microbiology, 41(7), 2915-2923 (2003-07-05)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is a robust and phenotypically versatile pathogen which causes chronic inflammation of the intestine in many species, including primates. M. avium subsp. paratuberculosis infection is widespread in domestic livestock and is present in retail pasteurized cows'