物質
green (chloroprene, natural latex)
green gloves
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
KCL 706 - 09
KCL 706
L × 厚み
310 mm × 0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Laprenには、耐薬品性を向上させるため、ラテックスにポリクロロプレンが高い割合で混合されています。原材料の混合により、高い弾性と、優れた伸張強度・耐裂性が得られます。掌部分の表面グリップ加工により、濡れる作業環境でも、高い触感感度を損なうことなく、強いグリップ力を発揮します。本製品の綿起毛裏地、長い袖部、解剖学的デザインは、快適性と衛生面での必要条件をすべて満たしています。
- 人間工学設計に基づくフィット感と高い弾力性による優れた触感感度
- 掌部のすべり止め加工により、濡れても優れたグリップ力を発揮
- 高い耐機械性
- 綿起毛裏地により快適性が改善
- チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質フリー
- CE準拠
法的情報
Lapren is a trademark of KCL GmbH