Merck
D4540
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
Dimethyl sulfoxide
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,452
500 ML
¥8,960
1 L
¥6,360
¥5,452
単価¥7,270割引25%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,452
500 ML
¥8,960
1 L
¥6,360
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
cell culture | plant: suitable
cryopreservation: suitable
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
¥5,452
単価¥7,270割引25%
在庫あり詳細
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
cell culture | plant: suitable
cryopreservation: suitable
不純物
<0.1% water (Karl Fischer)
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジメチルスルホキシドは以下の用途に使用されています:
  • ビスフェノールA(BPA)の調製[1]
  • 細胞増殖アッセイ(MTTアッセイ)[2]
  • 化学感受性アッセイ[3]
  • アポトーシスアッセイのようなすべての実験における溶媒対照[4]
  • エトキシレゾルフィン-O -脱エチル化(EROD)アッセイ[5]
生物化学的/生理学的作用
有機溶媒であるDMSO(ジメチルスルホキシド)は、鎮痛、利尿、静菌、膜浸透性、抗炎症、血管拡張、コリンエステラーゼ阻害などいくつかの薬剤活性を持っています。[6]本化合物は製材業の副産物であり、工業用溶剤として使用されます。また、DMSOは間質性膀胱炎および関節炎を治療する治療薬として働きます。[7]
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D4540-500ML:
D4540-100ML:
D4540-1L:
D4540-VAR:
D4540-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmacotherapy of joint and tendon disease
Equine Sports Medicine and Surgery E-Book: Basic and clinical sciences of the equine athlete, 473-473 (2013)
Evaluation of the sub-lethal toxicity of Cu, Pb, bisphenol A and polychlorinated biphenyl to the marine dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides
Ebenezer V and Ki J S
Algae, 27(1), 63-63 (2012)
Herbal and nutritional supplements for painful conditions
Pain Procedures in Clinical Practice, 187-204 (2011)
Modeling of cancer metastasis and drug resistance via biomimetic nano-cilia and microfluidics
Kuo C T, et al.
Biomaterials, 35(5), 1562-1571 (2014)
Curcumin promotes apoptosis, increases chemosensitivity, and inhibits nuclear factor kappaB in esophageal adenocarcinoma
Hartojo W, et al.
Translational Oncology, 3(2), 99-108 (2010)
資料
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
質問
1–10/11 質問  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 回答
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      役に立ちましたか?
  2. Can I autoclave this product?
    1 回答
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      役に立ちましたか?
  3. What is the DMSO dissolved in?
    1 回答
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      役に立ちましたか?
  4. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 回答
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      役に立ちましたか?
  5. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 回答
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      役に立ちましたか?
  6. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 回答
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      役に立ちましたか?
  7. Where does DMSO come from?
    1 回答
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  9. What is the molarity of DMSO?
    1 回答
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      役に立ちましたか?
  10. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 回答
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. San Diego
    • 1件のレビュー
    • 3件の投票
    星5/5個です。
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー