グレード
BioPerformance Certified
品質水準
認証
USP XXIV
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
不純物
≤0.1% water
色
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
注意
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2438-VAR:
D2438-CH:
CR20042-500ML:
D2438-PROC:
D2438-50ML-CH:
D2438-50ML:
D2438-5X10ML:
D2438-500ML:
D2438-VAR-C:
D2438-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.