安全性情報
C2112
Sigma-Aldrich
Column Preparation Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
225 ML
¥5,816
¥5,816
単価¥7,270割引20%
出荷予定日2025年3月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
225 ML
¥5,816
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
¥5,816
単価¥7,270割引20%
出荷予定日2025年3月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
品質水準
保管温度
room temp
詳細
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
調製ノート
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
サンプル調製
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2112-225ML-KC:
C2112-150ML-KC:
C2112-35ML-KC:
C2112-VAR:
C2112-3.7L-CO:
C2112-BULK:
C2112-375ML-KC:
C2112-15ML:4548173925202
C2112-3.7L:
C2112PROC:
C2112-7ML:4548173947938
C2112-800ML:4548173947945
C2112:
C2112-60ML:4548173947921
C2112-35ML:4548173947914
C2112-375ML:4548173925219
C2112-60ML-KC:
C2112-150ML:4548173947891
C2112-15ML-KC:
C2112-7ML-KC:
C2112-225ML:4548173947907
C2112-BULK-SPR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)